Learn More
Columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Columna para cromatografía |
| Cantidad | 1/Paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 30 mm |
| Tipo | Columna |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado Pyrex™ |
| Tipos de conector | Toma 29/32 |
| Incluye | Llave de paso GP Rotaflo™ con un calibre de 6 mm |