Learn More
Tapón de vidrio expandido hueco hexagonal Quickfit™
Código de producto. 12491788
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
10/19
14/23
45/40
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 7/16
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
12491788 45/40 paquete de 5
12421788 10/19 paquete de 10
13160063 14/23 paquete de 10
12481788 NS 34/35 paquete de 5
12471788 NS 29/32 paquete de 10
12461788 NS 24/29 paquete de 10
11339093 NS 7/16 paquete de 10
12451788 NS 19/26 paquete de 10
13150063 NS 12/21 paquete de 10
9 options
Código de producto. 12491788
Marca: Quickfit TRF699
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Idóneas para su uso con matraces aforados.
  • Lower closed end of stopper features drip-tip to ensure adhered liquid is returned to flask
  • Hexagonal head prevents stopper from rolling and provides good grip
  • Flat head allows stopper to be stood on end, thus preventing contamination of ground surface
  • Hollow-blown to reduce weight
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Matraces volumétricos
Cantidad 5/Pk.
Junta cónica estándar 45/40
Material Borosilicate Glass