Learn More
Eje para agitador de vidrio Quickfit™
Código de producto. p-8002673
Click to view available options
Longitud (métrico):
315 mm
405 mm
490 mm
580 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 15587730
Marca: SVL 58832
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para su uso con cojinetes de agitador y cabezales de agitador SVL™
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Extremo inferior con rosca interna para aceptar la elección de cabezales de agitador
  • La sección superior del eje está rectificada para adaptarse a la elección de cojinetes del agitador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cabezales y cojinetes de agitador SVL™
Longitud (métrico) 315 mm
Cantidad 1 Paq.
Tipo Eje de agitador