Learn More
Prensaestopas para agitador de vidrio Quickfit™
Click to view available options
Junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
- Mantiene un vacío de hasta 0,1 Torr (13,3 Pa).
- Incluye un manguito de vidrio molido paralelo con una copa para recoger un lubricante adecuado.
- Se suministra completo con tapones de rosca, anillos de goma y arandela de PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Matraces y recipientes Quickfit™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la introducción de paletas agitadoras en matraces y recipientes Quickfit™ |
| Incluye | Tapón de rosca, anillos de caucho y juntas de PTFE |
| Junta cónica estándar | 19/26 |