Learn More
Tomas de unión de vidrio Quickfit™
Click to view available options
Tamaño de junta:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
60/46
7/16
Grosor de la pared (métrico):
1,5 mm
1,8mm
2mm
2,3mm
2,5mm
3,2mm
Cantidad:
1/Paq.
10/paq.
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
paquete de 50
Descripción
Fabricados con la longitud del vástago mínima de 100 mm
- Tomas de vidrio esmerilado sin identificar
- Sin ninguna marca de cerámica
- Evita el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
- Juntas de alta calidad fabricadas con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
- La junta cónica precisa y el acabado de superficie fino reducen la posibilidad de atascos o fugas en las juntas
- Con gránulo de perfil redondo en la parte superior de la toma para ofrecer mayor resistencia mecánica
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/paq. |
| Descripción del artículo | 16,4mm (diám. de vástago), 10 mm (diámetro interior) |
| Tipo | Conector hembra de encaje |
| Tamaño de junta | 12/21 |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,8mm |