Learn More
Tomas de unión de vidrio Quickfit™
Código de producto. 12989363
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
60/46
7/16
Grosor de la pared (métrico):
1,5 mm
1,8mm
2mm
2,3mm
2,5mm
3,2mm
Cantidad:
1/Paq.
10/Paq.
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de junta Grosor de la pared (métrico) Cantidad unitSize
12989363 34/35 2mm 10/Paq. paquete de 10
10243270 24/29 2mm 10/Paq. paquete de 10
15577980 60/46 3,2mm 1/Paq. paquete de 10
10273700 10/19 1,5 mm 10/Paq. paquete de 10
12999363 40/38 2,3mm 5/Paq. paquete de 5
12425406 19/26 2mm 10/Paq. paquete de 10
12455406 29/32 2mm 10/Paq. paquete de 10
12603072 7/16 1,5 mm 10/Paq. paquete de 10
12485406 45/40 2,5mm 5/Paq. paquete de 5
10568790 14/23 1,8mm 10/Paq. paquete de 10
15557980 12/21 1,8mm 10/Paq. paquete de 50
11 options
Código de producto. 12989363
Marca: Quickfit SRB34UB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con la longitud del vástago mínima de 100 mm
  • Tomas de vidrio esmerilado sin identificar
  • Sin ninguna marca de cerámica
  • Evita el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
  • Juntas de alta calidad fabricadas con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
  • La junta cónica precisa y el acabado de superficie fino reducen la posibilidad de atascos o fugas en las juntas
  • Con gránulo de perfil redondo en la parte superior de la toma para ofrecer mayor resistencia mecánica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Tipo Toma de unión de vidrio
Tamaño de junta 34/35
Grosor de la pared (imperial) 0,08 in
Grosor de la pared (métrico) 2mm