Learn More
Tomas de unión de vidrio Quickfit™
Description
Fabricados con la longitud del vástago mínima de 100 mm
- Tomas de vidrio esmerilado sin identificar
- Sin ninguna marca de cerámica
- Evita el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
- Juntas de alta calidad fabricadas con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
- La junta cónica precisa y el acabado de superficie fino reducen la posibilidad de atascos o fugas en las juntas
- Con gránulo de perfil redondo en la parte superior de la toma para ofrecer mayor resistencia mecánica
Specifications
Specifications
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tipo | Toma de unión de vidrio |
| Tamaño de junta | 14/23 |
| Grosor de la pared (imperial) | 0,07 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,8mm |