Learn More
Embudo de vidrio Quickfit™ con parte superior de PTFE y llave de paso Rotaflo™
Código de producto. p-8002669
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del cono:
14/23
19/26
Llaves de paso:
Calibre 6 mm
Calibre de 3 mm
Calibre de 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del cono Llaves de paso unitSize
12050073 100 ml 14/23 Calibre de 3 mm cada uno
12060073 100 ml 19/26 Calibre de 3 mm cada uno
11371875 50 ml 14/23 Calibre de 3 mm cada uno
12070073 250 ml 19/26 Calibre de 3 mm cada uno
15527790 500 ml 19/26 Calibre de 6 mm paquete de 5
15547790 1000 ml 19/26 Calibre 6 mm paquete de 5
6 options
Código de producto. 12050073
Marca: Quickfit D1/21GP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Equipado con llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE. El embudo de vidrio QuickFit™ con llave de paso Rotaflo™ y llave de PTFE no requiere lubricación o grasas contaminantes y no se secuestra con soluciones cáusticas. Cumple con ISO 4800 tipo 3
  • Cumple con ISO 4800 tipo 3
  • Vástago de embudo con cono de vidrio esmerilado para una fácil incorporación a los conectores de matraces y recipientes Quickfit™.
  • Equipado con llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE
    - no requiere lubricación
    - libre de grasas contaminantes
    - sin secuestro con soluciones cáusticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Tamaño del cono 14/23
Incluye Llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE, cono
Llaves de paso Calibre de 3 mm
Tipo de producto Embudo cuentagotas