Learn More
Embudo de vidrio Quickfit™ con parte superior abierta y llave de paso Rotaflo™
Descripción
- Cumple con ISO 4800.
- Con vástago dentro del cono
- Permite un fácil ajuste a la parte superior de las columnas de cromatografía Quickfit™, etc., en donde un vástago que sobresale no sería deseable.
- Llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE para un funcionamiento sin grasa
- Con parte superior abierta en lugar de conector para facilitar la adición de soluciones
- Precio asequible
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 39 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
| Tamaño del cono | 19/26 |
| Incluye | Llave de paso GP Rotaflo™, llave de PTFE |
| Tipo de producto | Embudo cuentagotas |