Learn More
Embudo cónico de vidrio QuickFit ™ con disco de vidrio sinterizado
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado resistente a productos químicos.El embudo cónico de vidrio Quickfit™ con disco sinterizado de vidrio es resistente a los reactivos más corrosivos, como el amoniaco y el ácido sulfúrico.La forma cónica con disco sinterizado de vidrio elimina la necesidad de usar papeles de filtro.El cono de vidrio esmerilado integrado en el tubo se conecta a matraces y recipientes Büchner Quickfit™.
- Forma cónica con disco sinterizado de vidrio
- Resistente a la mayoría de los reactivos corrosivos: Amoniaco, ácido sulfúrico, etc.
- Con cono de vidrio esmerilado integral del vástago para la conexión a los matraces Büchner de Quickfit™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño del cono | 19/26 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar a matraces Buchner de Quickfit™ |
| Diámetro del disco (métrico) | 30 mm |
| Incluye | Disco de vidrio sinterizado |
| Porosidad | 3 |
| Tamaño de poro | De 16 a 40 μm |
| Tipo de producto | Embudo de filtro |