Learn More
Embudo Buchner de vidrio Quickfit™ con disco sinterizado de vidrio
Descripción
Se utiliza en lugar de los papeles de filtro convencionales que se destruyen con ácidos y álcalis. El embudo Büchner de vidrio QuickFit™ con disco de vidrio sinterizado está fabricado con vidrio borosilicatado resistente a productos químicos. El cono de vidrio esmerilado integrado en el tubo se conecta a matraces y recipientes Büchner Quickfit™.
- Embudo Büchner con disco sinterizado de vidrio
- Fabricación en vidrio de borosilicato que ofrece una alta resistencia al ataque de químicos
- Se utilidad cuando los ácidos y álcalis destruirían los papeles de filtro convencionales.
- Cono de vidrio esmerilado integral en el vástago para conexión a matraces Büchner Quickfit™, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño del cono | 24/29 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bases o ácidos que pueden destruir papeles de filtro convencionales |
| Diámetro del disco (métrico) | 95 mm |
| Incluye | Disco de vidrio sinterizado, cono de vidrio esmerilado |
| Porosidad | 3 |
| Tamaño de poro | De 16 a 40 μm |
| Tipo de producto | Embudo de filtración Buchner |