Learn More
Embudo Quickfit™ con cono de vidrio esmerilado
Código de producto. 12094213
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño del cono unitSize
12094213 14/23 cada uno
12004223 19/26 1 PCS
12438816 24/29 cada uno
11328054 29/32 cada uno
11338054 34/35 cada uno
5 options
Código de producto. 12094213
Marca: Quickfit CF5/1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo Quickfit™ con cono de vidrio esmerilado se ha diseñado para transferir polvos a recipientes y matraces Quickfit™.
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.El embudo Quickfit™ con cono de vidrio esmerilado se ha diseñado para transferir polvos a recipientes y matraces Quickfit™.
  • Diseñado para la transferencia de polvos a matraces y recipientes Quickfit™
  • Con cono de vidrio esmerilado Quickfit™
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 105 mm
Material Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
Tamaño del cono 14/23
Incluye Cono de vidrio esmerilado QuickFit™
Tipo de producto Embudo para polvo