Learn More
Junta de brida plana QuickFit™
Código de producto. p-8002997
Change view
Click to view available options
Grosor de la pared (métrico):
1,8 mm
2,2 mm
4mm
4,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. Grosor de la pared (métrico) unitSize
12448956 1,8 mm paquete de 2
12091712 4mm cada uno
15577840 2,2 mm paquete de 10
15587840 4,4 mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 12448956
Marca: Quickfit FG25
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para su uso como juntas de tuberías o en la construcción de tapas de brida plana para su uso con matraces de reacción de cuello ancho.
  • Juntas de brida plana de la mayor calidad
  • Esmerilado preciso para un rendimiento sin fugas
  • Selección de tamaños de hasta 100 mm de calibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grosor de la pared (imperial) 0.07in.
Grosor de la pared (métrico) 1,8 mm