Learn More
Junta de brida plana QuickFit™
Código de producto. 12091712
Click to view available options
Grosor de la pared (métrico):
1,8 mm
2,2 mm
4mm
4,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. 12091712
Marca: Quickfit FG100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para su uso como juntas de tuberías o en la construcción de tapas de brida plana para su uso con matraces de reacción de cuello ancho.
  • Juntas de brida plana de la mayor calidad
  • Esmerilado preciso para un rendimiento sin fugas
  • Selección de tamaños de hasta 100 mm de calibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grosor de la pared (imperial) 0,16in
Grosor de la pared (métrico) 4mm