Learn More
Articulación esférica hembra QuickFit™
Descripción
Para su uso con articulaciones macho MS:
- Empalmes hembra de precisión fabricados según los estándares más estrictos
- Las articulaciones esféricas se fabrican con una longitud aproximada de vástago de 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1/paq. |
| Descripción del artículo | Diámetro interior: 27 mm, longitud: 100 mm |
| Tipo | Articulación esférica |
| Tamaño de junta | S41 |
| N.º de junta cónica estándar | Diámetro del vástago: 28 mm |
| Grosor de la pared (métrico) | 2,8mm |