Learn More
Articulación esférica hembra QuickFit™
Descripción
Para su uso con articulaciones macho MS:
- Empalmes hembra de precisión fabricados según los estándares más estrictos
- Las articulaciones esféricas se fabrican con una longitud aproximada de vástago de 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Articulación esférica hembra |
| Tamaño de junta | S19 |
| Grosor de la pared (imperial) | 0,06in |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,5 mm |