Learn More
Pyrex™ Arandela de repuesto de fieltro de ajuste rápido para la válvula de agitación de PTFE Quickfit™
Código de producto. 12969413
Change view
Click to view available options
Tipo:
Arandela de fieltro de repuesto.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tipo unitSize
12969413 Arandela de fieltro de repuesto. paquete de 10
1 options
Código de producto. 12969413
Marca: Pyrex™ ST4W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar con ejes de agitador PTFR.
  • Para usar con ejes de agitador PTFE.
  • Encaja en eje de agitador de 6 mm
  • Se suministran en paquetes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Para utilizar con (equipo) Encaja en eje de agitador de 6 mm.
Tipo Arandela de fieltro de repuesto.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.