Learn More
Adaptador para toma de expansión Quickfit™
Código de producto. 11928044
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Tamaño del cono N.º de junta cónica estándar unitSize
11928044 14/23 29/32 paquete de 2
12146220 14/23 19/26 paquete de 2
10427820 19/26 34/35 paquete de 2
12495436 14/23 24/29 paquete de 2
12156220 19/26 24/29 2 PCS
12614901 10/19 14/23 paquete de 2
11996124 19/26 29/32 paquete de 2
10881391 24/29 29/32 paquete de 2
12425446 29/32 34/35 paquete de 2
11389093 29/32 40/38 cada uno
10146454 24/29 34/35 paquete de 2
11 options
Código de producto. 11928044
Marca: Quickfit XA41
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato. Conecta uniones esmeriladas de gran tamaño con otras de tamaño menor. con el adaptador para toma de expansión QuickFit™.
Conecte juntas de vidrio esmerilado de gran tamaño con otras de menor tamaño con el adaptador para toma de expansión QuickFit™
  • Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
  • Toma de gran tamaño en la parte superior y cono de tamaño pequeño en la base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del cono 14/23
Para utilizar con (aplicación) Útil para la conexión de juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador de expansión
N.º de junta cónica estándar 29/32