Learn More
Adaptador para toma de expansión Quickfit™
Click to view available options
Tamaño del cono:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
Conecte juntas de vidrio esmerilado de gran tamaño con otras de menor tamaño con el adaptador para toma de expansión QuickFit™
- Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
- Toma de gran tamaño en la parte superior y cono de tamaño pequeño en la base
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 24/29 |
| Para utilizar con (aplicación) | Útil para la conexión de juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador de expansión |
| N.º de junta cónica estándar | 34/35 |