Learn More
Cabeza de frasco Dreschel para frasco lavador de gases
Código de producto. p-8002958
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
Tallo: 130 mm
Tallo: 175 mm
Tallo: 215 mm
Para utilizar con (equipo):
MF29/3/125
MF29/3/250
MF29/3/500
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
11362055 Tallo: 130 mm MF29/3/125 cada uno
10708785 Tallo: 175 mm MF29/3/250 cada uno
11372055 Tallo: 215 mm MF29/3/500 cada uno
3 options
Código de producto. 11362055
Marca: Quickfit MF28/3/125/SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumple con BS 2461. La cabeza de frasco Dreschel para frasco lavador de gases Quickfit™ incluye conectores de plástico desmontables para facilitar la conexión de tubos flexibles con calibre de 9 mm. La cabeza de frasco y el frasco lavador de gases se deben adquirir por separado.
Cumple con BS 2461. El cabezal para frasco lavador de gases QuickFit™ Dreschel incluye conectores de plástico desmontables para un fácil ajuste de tubo flexible de 9 mm de diámetro interior. La cabeza de frasco y el frasco lavador de gases se deben adquirir por separado.
  • Cumple con BS 2461
  • Tipo Dreschel
  • Con conectores de plástico desmontables para facilitar la instalación del diámetro interior en 9 mm de tubos flexibles de calibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Incluye Conectores de plástico desmontables
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) Tallo: 130 mm
Cantidad 1 packs
Certificaciones/conformidad BS 2461
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Cabezal de frasco Dreschel
Para utilizar con (equipo) MF29/3/125
Longitud (imperial) 5,11 in
Dispensación a través del tapón Sí