Learn More
Columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™
Código de producto. 12478826
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
10 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Tipos de conector:
Toma 14/23
Toma 19/26
Toma 24/29
Toma 40/38
Incluye:
Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm
Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Tipos de conector Incluye unitSize
12478826 400 mm 10 mm Toma 14/23 Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm cada uno
11318074 300 mm 20 mm Toma 19/26 Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm cada uno
12011292 500 mm 26 mm Toma 24/29 Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm cada uno
12468836 500 mm 40 mm Toma 40/38 Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 6 mm cada uno
12081262 200 mm 10 mm Toma 14/23 Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm cada uno
12498826 500 mm 20 mm Toma 19/26 Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm cada uno
6 options
Código de producto. 12478826
Marca: Quickfit CR10/40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™. La columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ incluye un disco sinterizado de vidrio resistente a productos químicos de porosidad 0. La llave de paso de PTFE proporciona un control preciso del caudal de eluyente. La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™.
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.La columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ incluye un disco sinterizado de vidrio de porosidad 0 resistente a los productos químicos. La llave de paso de PTFE proporciona un control preciso del caudal de eluyente.La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™.
  • Con llave de paso Rotaflo™ de PTFE para un control preciso de flujo de eluyente
  • Disco sinterizado de vidrio resistente a productos químicos con porosidad de 0
  • La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1/Paq.
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Tipo Columna para cromatografía
Longitud (métrico) 400 mm
Material Vidrio borosilicatado Pyrex™
Tipos de conector Toma 14/23
Incluye Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm