Learn More
Columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.La columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ incluye un disco sinterizado de vidrio de porosidad 0 resistente a los productos químicos. La llave de paso de PTFE proporciona un control preciso del caudal de eluyente.La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™.
- Con llave de paso Rotaflo™ de PTFE para un control preciso de flujo de eluyente
- Disco sinterizado de vidrio resistente a productos químicos con porosidad de 0
- La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1/Paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 26 mm |
| Tipo | Columna para cromatografía |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado Pyrex™ |
| Tipos de conector | Toma 24/29 |
| Incluye | Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm |