Learn More
Matraz de reacción de cuello ancho de vidrio de borosilicato Pyrex Labware™ Quickfit™
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato
- Con junta de brida plana Pyrex Labware™ Quickfit™ de gran diámetro
- Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Labware™ Quickfit™
- El cuello ancho facilita la incorporación de palas del agitador y una fácil extracción de residuos sólidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 4 l |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con clips de retención y tapas de brida plana Quickfit™ |
| Altura (métrico) | 225 mm |
| Estilo de cuello | Ancha |
| Forma del fondo | Round |