Learn More
Matraz de vidrio con fondo redondo de dos cuellos QuickFit™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Junta de toma:
14/23 (centro), 14 /23 (lado)
24/29 (centro), 14 /23 (lado)
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz de vidrio con fondo redondo de dos cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene una alta resistencia a choques térmicos y ataques químicos.
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
- Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| N.º por caja | 2 |
| Junta de toma | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) |
| Forma del fondo | Forma redonda |