Learn More
Matraz de vidrio con fondo redondo de dos cuellos QuickFit™
Código de producto. 12478966
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Junta de toma:
14/23 (centro), 14 /23 (lado)
24/29 (centro), 14 /23 (lado)
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 12478966
Marca: Quickfit FR100/3S/1A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz de vidrio con fondo redondo de dos cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene una alta resistencia a choques térmicos y ataques químicos.
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz de vidrio con fondo redondo de dos cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene una alta resistencia a choques térmicos y ataques químicos.
  • Equipado con dos conectores de vidrio esmerilado Quickfit™: un cuello central vertical y un cuello lateral en ángulo
  • Cuello lateral útil para introducir tubos de admisión de gas y termómetros, etc. en el matraz
  • Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 110 mm
N.º por caja 2
Junta de toma 24/29 (centro), 14 /23 (lado)
Forma del fondo Forma redonda