Learn More
Matraz certificado de fondo redondo y tres cuellos de vidrio de borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Junta de toma:
14/23 (centro), 14 /23 (lado)
19/26 (centro), 14 /23 (lado)
19/26 (centro), 19 /26 (lado)
24/29 (centro), 14 /23 (lado)
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
29/32
29/32 (centro), 14 /23 (lado)
29/32 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 29 /32 (lado)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Descripción
Útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz. El matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene conectores esmerilados con precisión de vidrio de borosilicato.
- Equipado con tres conectores esmerilados con precisión Quickfit™
- Un cuello central vertical
- Dos cuellos laterales en ángulo
- Los conectores de vidrio esmerilado se han fabricado con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
- Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
- Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 383 |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| N.º por caja | 3 |
| Junta de toma | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) |
| Forma del fondo | Forma redonda |