Learn More
Adaptador de cabeza de destilación de vidrio de borosilicato QuickFit™
Código de producto. p-8002990
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Cono: 34/35 (condensador), 34/35 (matraz); Enchufe: 14/23
Tamaño del cono: 14/23 (condensador), 14/23 (matraz); tamaño de la toma: 14/23
Tamaño del cono: 19/26 (condensador), 19/26 (matraz); tamaño de la toma: 14/23
Tamaño del cono: 19/26 (condensador), 19/26 (matraz); tamaño de la toma: 19/26
Tamaño del cono: 19/26 (condensador), 24/29 (matraz); tamaño de la toma: 14/23
Tamaño del cono: 24/29 (condensador), 24/29 (matraz); tamaño de la toma: 14/23
Tamaño del cono: 29/32 (condensador), 29/32 (matraz); tamaño de la toma: 14/23
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
11972098 Tamaño del cono: 14/23 (condensador), 14/23 (matraz); tamaño de la toma: 14/23 1 PCS
12068483 Tamaño del cono: 19/26 (condensador), 19/26 (matraz); tamaño de la toma: 14/23 cada uno
11332115 Tamaño del cono: 19/26 (condensador), 19/26 (matraz); tamaño de la toma: 19/26 1 PCS
12088483 Tamaño del cono: 24/29 (condensador), 24/29 (matraz); tamaño de la toma: 14/23 1 PCS
12078483 Tamaño del cono: 19/26 (condensador), 24/29 (matraz); tamaño de la toma: 14/23 cada uno
12098483 Tamaño del cono: 29/32 (condensador), 29/32 (matraz); tamaño de la toma: 14/23 cada uno
15527970 Cono: 34/35 (condensador), 34/35 (matraz); Enchufe: 14/23 paquete de 5
7 options
Código de producto. 11972098
Marca: Quickfit SH4/1
Conecte un matraz con un condensador en un conjunto de destilación. El adaptador de cabeza de destilación QuickFit™ también se ha diseñado para aceptar un termómetro.
Conecte un matraz a un condensador en un conjunto de destilación.El adaptador de cabeza de destilación QuickFit™ también está diseñado para aceptar un termómetro.
  • Se utiliza en los conjuntos de destilación para conectar matraces al condensador
  • Conector superior diseñado para aceptar termómetro mediante adaptador de cono/rosca o termómetro de bolsillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Matraz de conexión y condensador
Tipo Adaptador de cabezal de destilación
Material Vidrio de borosilicato
Junta cónica estándar Tamaño del cono: 14/23 (condensador), 14/23 (matraz); tamaño de la toma: 14/23