Learn More
Matraz en forma de pera con un solo cuello de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 15567850
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Diámetro exterior (métrico):
23 mm
28 mm
38 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Altura (métrico):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 15567850
Marca: Quickfit FP5/1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la destilación en pequeñas cantidades.
  • Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Ideal para destilaciones semimicro
  • El diseño con forma de pera permite la destilación de cantidades pequeñas con retención mínima y menos pérdidas de la descomposición térmica
  • Vidrio de borosilicato para resistencia química y rendimiento térmico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pera
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 67 mm
Diámetro exterior (métrico) 23 mm