Learn More
Matraz de fondo plano con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
Altura (métrico):
85 mm
95 mm
103 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Junta de toma:
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz de fondo plano con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ cumple con ISO 1773 y ISO 4797.
- Cumple con ISO 1773 y ISO 4797
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a los choques térmicos y las corrosiones químicas
- La base plana permite la utilización con placas calefactoras
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 150 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Estilo de cuello | Corto |
| Junta de toma | 19/26 |
| Forma del fondo | Plano |