Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces de ebullición
- Matraz de fondo plano con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™
Matraz de fondo plano con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 15537840| Produktkod. | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | unitSize | Junta de toma |
|---|---|---|---|---|
| 15537840 | 4 l | 260 mm | paquete de 5 | - |
| 12498936 | 1000 ml | 170 mm | paquete de 2 | 24/29 |
| 12498926 | 100 ml | 95 mm | paquete de 5 | 19/26 |
| 12418936 | 100 ml | 103 mm | paquete de 5 | 24/29 |
| 12428936 | 100 ml | 103 mm | paquete de 5 | 29/32 |
| 10243930 | 150 ml | 110 mm | paquete de 5 | 24/29 |
| 10697445 | 150 ml | 115 mm | paquete de 5 | 34/35 |
| 12428946 | 250 ml | 130 mm | paquete de 5 | 19/26 |
| 10309754 | 250 ml | 130 mm | paquete de 5 | 29/32 |
| 10831041 | 250 ml | 130mm | paquete de 5 | 34/35 |
| 12509885 | 500 ml | 140 mm | paquete de 5 | 24/29 |
| 12418956 | 500 ml | 145 mm | paquete de 5 | 29/32 |
| 10851201 | 50 ml | 85 mm | paquete de 5 | 19/26 |
| 12661992 | 50 ml | 85 mm | paquete de 5 | 24/29 |
| 11980885 | 250 ml | 130mm | paquete de 5 | 24/29 |
| 15527840 | 2000 ml | 215 mm | paquete de 5 | 34/35 |
| 12408946 | 1000 ml | 187 mm | paquete de 2 | 29/32 |
| 15567830 | 150 ml | 105 mm | paquete de 20 | 19/26 |
| 15577830 | 150 ml | 110 mm | paquete de 20 | 29/32 |
| 15517840 | 2000 ml | 230 mm | paquete de 5 | 29/32 |
| 15547840 | 500 ml | 135 mm | paquete de 20 | 19/26 |
| 15567840 | 500 ml | 155 mm | paquete de 20 | 34/35 |
| 15557830 | 100 ml | 103 mm | paquete de 10 | - |
| 15597830 | 1000 ml | 175 mm | paquete de 10 | 34/35 |
| 15507840 | 2000 ml | 205 mm | paquete de 5 | 24/29 |
Produktkod. 15537840
Brand: Quickfit FF4L/7S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Beskrivning
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz de fondo plano con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ cumple con ISO 1773 y ISO 4797.
- Cumple con ISO 1773 y ISO 4797
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a los choques térmicos y las corrosiones químicas
- La base plana permite la utilización con placas calefactoras
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 4 l |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 260 mm |
| Estilo de cuello | Corto |
| Forma del fondo | Plano |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.