Learn More
Receptor inclusor de uso ligero de vidrio de borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Tipo:
Receptor de aditivos ligeros
Receptor de aditivos ligeros con llave de paso
Capacidad (métrico):
2 ml
7,5 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cumple con BS 756
- Receptores con patrón Dean y Stark para la determinación del contenido de agua en productos derivados del petróleo
- Para el uso con aditivos disolventes más ligeros que el agua
- Vidrio de borosilicato con tubo graduado
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso con aditivos disolventes más ligeros que el agua |
| Tipo | Receptor de aditivos ligeros con llave de paso |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad | 10 ml |
| Certificaciones/conformidad | BS 756 |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Aditivo ligero |
| Tamaño | Cono: 24/29, toma: 19/26 |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction