Learn More
Matraz de yodo de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 12959333
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Junta cónica estándar:
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar unitSize
12959333 500 ml 24/29 paquete de 2
11333714 250 ml 24/29 paquete de 2
15507850 500 ml 29/32 paquete de 10
15597840 250 ml 29/32 paquete de 10
4 options
Código de producto. 12959333
Marca: Quickfit FIB500/3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumple con BS 2735
  • Cumple con BS 2735
  • Para la determinación de yodo
  • El matraz tiene un conector esmerilado y una parte superior con forma de copa
  • El tapón tiene un mango extendido que se proyecta bastante por encima del sello de líquido
Nota: el tapón no está incluido; se vende por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS 2735
Descripción Forma de taza
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato, Pyrex™
Junta cónica estándar 24/29