Learn More
Receptor-inclusor de alta resistencia de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. p-8002934
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
12,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12465436
Marca: Quickfit WE7/23/12
Determine el contenido de agua o aceite de volátil. El receptor de aditivo pesado de vidrio de borosilicato QuikFit ™ es perfecto cuando el aditivo disolvente es más pesado que el agua.
Determine el contenido de agua o aceite de volátil.El receptor de aditivo pesado de vidrio borosilicatado QuikFit™ es perfecto cuando el aditivo disolvente es más pesado que el agua.
  • Cumple con BS 756
  • Para la determinación del contenido de agua en productos petrolíferos con un aditivo disolvente más pesado que el agua
  • También es adecuado para la estimación del contenido de aceite volátil
  • Vidrio de borosilicato de alta calidad con tubo graduado y juntas esmeriladas de precisión Quickfit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la determinación del contenido de agua en productos petrolíferos con un aditivo disolvente más pesado que el agua
Tipo Receptor de aditivo pesado
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad 12,5 ml
Certificaciones/conformidad BS 756
Capacidad (métrico) 12,5 ml
Para utilizar con (equipo) Aditivo pesado