Learn More
Columna de fraccionamiento de vidrio de borosilicato QuickFit™
Descripción
Fractionate with various types of loose packing material. The QuickFit™ borosilicate glass fractionating column is perfect for Raschig rings or Fenske helices.
- Vidrio de borosilicato con juntas de vidrio esmerilado Quickfit™ para un rendimiento fiable
- Diseño para su uso con diversos tipos de envases de columnas, por ejemplo, anillos Raschig o hélices de Fenske
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Diseño para su uso con diversos tipos de envases de columnas (por ejemplo, anillos de Raschig o hélices de Fenske) |
| Longitud (métrico) | 365 mm |
| Tipo | Columna de fraccionamiento |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3585 |