Learn More
Matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 15557820
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15557820 250 ml paquete de 5
11351895 100 ml cada uno
12613182 50 ml paquete de 2
15547820 1000 ml paquete de 5
15567820 500 ml paquete de 5
5 options
Código de producto. 15557820
Marca: Quickfit FD250/3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite una eliminación fácil de residuos sólidos
  • Ideal para su uso en rotavapores
  • Gran área de superficie para una rápida evaporación
  • La forma facilita la eliminación de residuos sólidos
  • La forma permite una eliminación fácil de residuos sólidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 148 mm