Learn More
Quickfit™ Columna de fraccionamiento Dufton de vidrio de borosilicato
Código de producto. 15507820
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
270 mm
290 mm
300 mm
425 mm
Unit Size:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud (métrico) unitSize
15507820 290 mm paquete de 5
12001652 270 mm cada uno
12408906 425 mm cada uno
15517820 300 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15507820 Supplier Quickfit™ Supplier No. FC2/13
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Columna de fraccionamiento eficiente diseñada con una espiral de vidrio Dufton ajustada con precisión. La columna de fraccionamiento Dufton de vidrio de borosilicato QuickFit™ puede desmontarse para su limpieza.
  • Glass column with accurately fitted Dufton glass spiral
  • Good efficiency - liquid spiralling down column meets ascending vapour
  • Spiral can be removed for cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longitud (métrico) 290 mm
Tipo Dufton Fractionating Column
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 3585