Learn More
Condensador Davies de superficie doble de vidrio borosilicatado Quickfit™
Description
Fabricadas en vidrio de borosilicato Pyrex™. El condensador Davies de doble superficie de vidrio de borosilicato QuickFit™ es altamente eficiente con una gran superficie de enfriamiento. La superficie de refrigeración interior evita la vibración con el uso del efecto deflector, mientras que la superficie de refrigeración exterior evita el deslizamiento con líquidos de punto de ebullición bajo.Incluye conectores de rosca de plástico desmontables para una fijación de tubos fácil y segura.
- Condensador de alta eficiencia con gran superficie de refrigeración
- La superficie de refrigeración interior produce un efecto de «deflector»
- La superficie de refrigeración exterior evita el «deslizamiento» con líquidos de punto de ebullición bajo
- Con conectores de rosca de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
Specifications
Specifications
| Descripción | Superficie x 102m2: 1,7 |
| Longitud de la chaqueta (métrico) | 160 mm |
| Longitud (métrico) | 275 mm |
| N.º de junta cónica estándar | 14/23 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Condensador Davies |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.