Learn More
Recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 11371995
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
80 mm
105 mm
133 mm
181 mm
227 mm
288 mm
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 mL
20.000 mL
2000 mL
500 mL
5000 mL
Altura (métrico):
130 mm
160 mm
225 mm
290 mm
375 mm
465 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Diámetro (métrico) Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
11371995 105 mm 1000 mL 160 mm 1 PCS
11391995 133 mm 2000 mL 225 mm cada uno
11312005 181 mm 5000 mL 290 mm cada uno
15507910 227 mm 10.000 mL 375 mm paquete de 5
15517910 288 mm 20.000 mL 465 mm paquete de 5
15527910 80 mm 500 mL 130 mm paquete de 5
6 options
Código de producto. 11371995
Marca: Quickfit FV1L
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos. El recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato QuickFit™ es ideal para trabajos de fermentación y cultivo. Esterilizable en autoclave con juntas rectificadas de precisión de brida plana Para su uso con tapas de brida plana QuickFit™ y pinzas de retención.
Fabricadas con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos. El recipiente de cultivo cilíndrico de vidrio de borosilicato QuickFitTM es ideal para trabajos de fermentación y cultivo. Esterilizable en autoclave con juntas rectificadas de precisión de brida plana Para su uso con tapas de brida plana QuickfitTM y pinzas de retención.
  • Ideal para el uso en cultivos y fermentación
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a la temperatura
  • Esterilizable en autoclave
  • Con juntas rectificadas de precisión de brida plana
  • Para su uso con tapas de brida plana Quickfit™ y pinzas de retención
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Recipiente de Cultivo
N.° por paquete 1 unidad
Altura (métrico) 160 mm
Diámetro (métrico) 105 mm