Learn More
Bobina para condensador de vidrio de borosilicato Quickfit™ con cono esmerilado y conector
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
305 mm (total) 165 mm (efectiva)
310 mm (total) 165 mm (efectiva)
315 mm (total) 165 mm (efectiva)
460 mm (total) 320 mm (efectiva)
465 mm (total) 320 mm (efectiva)
470 mm (total) 320 mm (efectiva)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Se suministra con conectores de rosca de plástico desmontables que admiten tubos flexibles de 9 mm que se pueden ajustar de manera fácil y segura. La bobina de condensador de vidrio de borosilicato QuickFit™ con cono esmerilado y toma de tierra es un condensador de alta eficiencia con una amplia superficie de refrigeración. Adecuado para trabajos de reflujo o destilación.
- Adecuado para trabajos de reflujo o destilación
- Condensadores muy eficientes con una gran superficie de refrigeración
- Se suministra con conectores de rosca de plástico desmontables que admiten tubos flexibles de 9 mm que se pueden ajustar de manera fácil y segura
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para trabajos de reflujo o destilación |
| Longitud de la chaqueta (métrico) | 310 mm (total) 165 mm (efectiva) |
| N.º de junta cónica estándar | 24/29 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Bobina de condensador |