Learn More
Bobina para condensador de vidrio de borosilicato Quickfit™ con cono esmerilado
Descripción
Hace circular refrigerante por una bobina con una gran superficie de refrigeración. La bobina de condensador de vidrio de borosilicato QuickFit™ con cono esmerilado es ideal para su uso en el modo de reflujo vertical donde es posible la refrigeración contracorriente. Se suministra con conectores de plástico desmontables para la fijación de la manguera de caucho.
- Hace circular el refrigerante por una bobina con una gran superficie de refrigeración
- Ideal para el uso en el modo de reflujo vertical en el que es posible la refrigeración contra corriente
- Se suministra con conectores de plástico desmontables para la fijación de la manguera de caucho
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el uso en el modo de reflujo vertical en el que es posible la refrigeración contra corriente |
| Longitud de la chaqueta (métrico) | 348 mm (total) 155 mm (efectivos) |
| N.º de junta cónica estándar | 50/42 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Bobina de condensador |