Learn More
Soporte de envase de columna de vidrio de borosilicato QuickFit™
Descripción
- El soporte se pasa a través del conector de la columna y descansa en la constricción sobre el cono
- Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para soportar anillos Raschig dentro de columnas de fraccionamiento normales |
| Tipo | Soporte de envase de columna |
| Material | Vidrio de borosilicato Pyrex |
| Para utilizar con (equipo) | Tamaño de enchufe 40/38 |