Learn More
Embudo de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio
Descripción
- Fabricado en vidrio de borosilicato para una mayor resistencia al ataque químico
- Con cono de vidrio esmerilado Quickfit para permitir la filtración directa en matraces QuickFit Büchner
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 48 mm |
| Tamaño del cono | 24/29 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para soluciones de filtración que pueden ser filtradas por papeles de filtro que no son resistentes a determinados ácidos y bases |
| Diámetro del disco (métrico) | 60 mm |
| Porosidad | 1 |
| Tipo de producto | Embudo de filtración en vacío Buchner |