Learn More
Condensador Quickfit™ Allihn con cono esmerilado
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Ideal para aplicaciones de reflujo.
- Las secciones de la perilla interior proporcionan una mayor superficie de refrigeración
- Con conectores de rosca de manguera de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para trabajos de reflujo |
| Longitud de la chaqueta (métrico) | 335 mm |
| Longitud (métrico) | 335 mm |
| N.º de junta cónica estándar | 34/35 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Condensador Allihn |