Learn More
Pyrex™ Tubo de entrada de flujo/aire en ángulo Quickfit™
Descripción
Corte a medida con soplador de vidrio. El tubo de entrada de aire/vapor en ángulo Pyrex™ Quickfit™ incluye un pliegue de 90° y un conector de rosca extraíble para facilitar la inserción de tubos flexibles.
- Con conector roscado de plástico desmontable para facilitar la fijación de los tubos flexible de 9 mm de calibre
- El cono de vidrio esmerilado del tubo encaja en las tomas Quickfit™
- El extremo inferior del tubo se deja plano para que el soplador de vidrio lo corte a medida y para aspiración por chorro
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud global (métrico) | 150 mm |
| Para utilizar con | Tubos de 9 mm de calibre |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Incluye | Conector de rosca de plástico desmontable |
| Tamaño del cono | 24/29 |
| Ángulo del brazo | 90° |
| Tipo de producto | Tubo de entrada angulado |