Learn More
Pyrex™ Cabezal de frasco de lavado ajustable QuickFit™
Descripción
- Con junta de rosca que permite el ajuste de altura de la inmersión y, por lo tanto, se puede usar con frascos Dreschel de 125 ml o 250 ml
- Para adaptarse a las botellas de lavado de la serie MF29
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | DE del brazo lateral: 7 mm, llave: 3, 10 |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos Drechsel de 125 ml o 250 ml |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Tamaño | Tamaño de rosca: 13 |
| Junta cónica estándar | 24/29 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Cabezal de frascos de lavado |