Learn More
Thermo Scientific™ Agua de peptona tamponada (BPW) (ISO) QuickBag™
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación del medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Salmonella spp. en muestras de alimentos con agua de peptona tamponada (ISO) Thermo Scientific™ QuickBag™ que se adapta a la norma ISO 6579:2002.El medio irradiado se suministra en bolsas de plástico transparentes. Simplemente rompa el sello para mezclar los segmentos de agua y medio para reconstituir en dos minutos.Los medios de enriquecimiento QuickBag están disponibles en formato de 2,7 l y 4,5 l para adaptarse a su flujo de trabajo.El medio puede dispensarse a través del tubo de salida según sea necesario.
Reduzca el flujo de trabajo con el caldo UVM1 FitBag. Los medios de enriquecimiento FitBag son rápidos, fáciles de preparar y se adaptan fácilmente a flujos de trabajo de laboratorio y al equipo automatizado, como diluidores. No requiere suplementos adicionales.
Rentable: no es necesario pesar ni esterilizar los medios, por lo que se reduce el trabajo de preparación de estos y libera recursos y equipos.
Flexible: la estructura segmentada permite preparaciones avanzadas mediante el llenado de un segmento con agua desionizada, con la que se puede reconstruir el medio de enriquecimiento FitBag en dos minutos. También se puede añadir agua preesterilizada en condiciones asépticas.
Fácil de usar: fácil de dispensar con una formación mínima.
Ahorro de energía: al estar irradiado con rayos gamma, evita los costosos procesamientos térmicos.
Seguro: no es necesario utilizar instrumental de vidrio, pesar los medios de cultivo o añadir reactivos suplementarios. Las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.
- Reduce los residuos: los medios de enriquecimiento FitBag que no estén preparados, se pueden conservar hasta 24 meses. Los medios rehidratados tienen una vida útil de 10 días.
Calidad garantizada: cumplen con las normas ISO 11133 e ISO 7218. Todos los lotes disponen de un certificado de calidad, lo que reduce la pruebas de control de calidad necesarias.
Ahorro de espacio: los medios de enriquecimiento FitBag se suministran en prácticas cajas planas, ocupan poco espacio en comparación con los medios preparados y pueden prepararse como se desee.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
| Descripción | Agua de peptona tamponada (ISO) QuickBag |
| Formato | Formato práctico |
| Tipo de producto | Medios |
| Cantidad | 3 x 2,7 L |