Learn More
DWK Life Sciences™ Abrazadera de liberación rápida, de acero inoxidable, con abrazadera de retención
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La abrazadera de liberación rápida cierra los recipientes de brida plana y fija la tapa. No se desliza ni se abre sin supervisión. El cierre está hecho de acero inoxidable de alta calidad y tiene tres segmentos de retención.
- Con abrazadera de retención
- Cierre rápido con cierre de liberación rápida
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Abrazadera de liberación rápida para cierre |
| Para utilizar con (aplicación) | Abrazadera de liberación rápida para cierre; accesorios para recipientes de brida plana |
| Tamaño | DN 200 |