missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de calibración rápida, Hanna Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Olor | Odorless |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| pH | 6.86 |
| Cantidad | 500 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido