missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quetiapine, MedChemExpress

Código de producto. 16472227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472227 50 mg 50 miligramos
16476088 10 mg 10 miligramos
16476486 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472227

Marca: Medchem Express HY14544

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Quetiapine (ICI204636) is a 5-HT receptors agonist with a pEC50 of 4.77 for human 5-HT1A receptor. Quetiapine is a dopamine receptor antagonist with a pIC50 of 6.33 for human D2 receptor. Quetiapine has moderate to high affinity for the human D2, HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C receptor with pKis of 7.25, 5.74, 7.54, 5.55. Antidepressant and anxiolytic effects.

Quetiapine (ICI204636) is a 5-HT receptors agonist with a pEC50 of 4.77 for human 5-HT1A receptor. Quetiapine is a dopamine receptor antagonist with a pIC50 of 6.33 for human D2 receptor. Quetiapine has moderate to high affinity for the human D2, HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C receptor with pKis of 7.25, 5.74, 7.54, 5.55. Antidepressant and anxiolytic effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Quetiapine
CAS 111974-69-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25N3O2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo ICI204636
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (260.75 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (260.75 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMILES OCCOCCN(CC1)CCN1C2=NC3=CC=CC=C3SC4=C2C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 383.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.51
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.