Learn More
Thermo Scientific™ Kits de limpieza de métodos QuEChERS AOAC 2007.01
Tienda Thermo Scientific ProductosDescrizione
Utilice los kits de limpieza Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas como frutas y verduras para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas utilizando el método AOAC 2007.01. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.
Kits de limpieza de métodos QuEChERS AOAC 2007.01
Estos kits utilizan la extracción en fase sólida dispersiva (dSPE) para purificar los sobrenadantes obtenidos durante la extracción. Los kits de limpieza están disponibles en formatos de tubos de 2 mL y 15 mL precargados para las siguientes matrices: frutas y verduras generales, frutas y verduras pigmentadas, frutas y verduras que contienen grasas y ceras y todos los demás tipos de alimentos.
Productos químicos utilizados en el método AOAC 2007.01
- Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra.
- MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo durante la partición líquido-líquido; elimina el agua restante de la muestra durante la dSPE.
- NaOAc: tampona la muestra para estabilizar el pH.
- PSA: amina secundaria primaria, utilizada para eliminar componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra durante la extracción en fase sólida dispersiva.
- C18: elimina las grasas, los esteroles y otras interferencias no polares de la muestra.
- GCB: negro de carbono grafitizado, elimina el pigmento (no se recomienda su uso con pesticidas planares).
Specifica
Specifica
| Descripción | Kit de limpieza QuEChERS AOAC; 50 mg de PSA, 50 mg de C18, 7,5 mg de GCB, 150 mg de MgSO4 precargados en tubos de 2 mL; 100/paq. |
| Tipo | Kit de limpieza QuEChERS |
| Incluye | Sales en tubos precargados |
| Método | Preparación de muestras QuEChERS para el método AOAC 2007,01 |
| Salt Composition | 50 mg de PSA, 50 mg de C18, 7,5 mg de GCB, 150 mg de MgSO4 |
| Tipo de muestra | Todos los tipos de alimentos |
| Tamaño del tubo | 2 mL |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.